Läs mer
2-(lH-imidazol-1-yl)bensonitril,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10168002
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10168002 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10269202 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10168002 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC32716DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 25373-49-3
Molekylformel C10H7N3
Molekylvikt (g/mol) 169.187
MDL-nummer MFCD00127074
InChI-nyckel MNKBJOSIVSQUBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1h-imidazol-1-yl benzonitrile, 2-1h-imidazol-1-yl benzenecarbonitrile, benzonitrile, 2-1h-imidazol-1-yl, 2-1-imidazolyl benzonitrile, 2-imidazol-1-yl benzonitrile, 2-imidazolylbenzenecarbonitrile, 1-2-cyanophenyl imidazole, benzonitrile, o-imidazol-1-yl, acmc-1ck5o, 1-2-cyanophenyl-imidazole
PubChem CID 190275
IUPAC-namn 2-imidazol-l-ylbensonitril
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C#N)N2C=CN=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1H-imidazol-1-yl)benzonitrile
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 169.19
Procent renhet 97%