missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-(1H-Indazol-6-ylsulfinyl)-N-methylbenzamide, TRC

Produktkod. 30404973
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30404973 100 mg
30407065 50 mg
30405532 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30404973 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI628102100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1959572-97-4
Molekylformel C15H13N3O2S
Molekylvikt (g/mol) 299.35
Synonym Axitinib Impurity C
IUPAC-namn 2-(1H-indazol-6-ylsulfinyl)-N-methylbenzamide
LEDER CNC(=O)c1ccccc1S(=O)c2ccc3cn[nH]c3c2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-(1H-Indazol-6-ylsulfinyl)-N-methylbenzamide
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H13N3O2S/c1-16-15(19)12-4-2-3-5-14(12)21(20)11-7-6-10-9-17-18-13(10)8-11/h2-9H,1H3,(H,16,19)(H,17,18)
Formel vikt 299.0728
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.