missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-(1H-Inden-2-yl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride, Mikromol™

Produktkod. 30050084
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050084 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30050084 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0595.02

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2-(1H-Inden-2-yl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemiskt namn eller material 2-(1H-Inden-2-yl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride
CAS 92039-35-5
Analyt- eller komponentnamn 2-(1H-Inden-2-yl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H17 N . H Cl
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-(1H-Inden-2-yl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride, Dimetindene Maleate Imp. B (EP) as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C13H17N.ClH/c1-14(2)8-7-11-9-12-5-3-4-6-13(12)10-11;/h3-6,9H,7-8,10H2,1-2H3;1H
LEDER Cl.CN(C)CCC1=Cc2ccccc2C1
IUPAC-namn 2-(1H-inden-2-yl)-N,N-dimethylethanamine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 223.74
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 223.744 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.