Läs mer
2-(1H-indol-3-yl)ethan-1-ol, Thermo Scientific™
Produktkod. 10720524
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10720524 10 g Amber Glass Bottle 10g
10056192 50 g Amber Glass Bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10720524 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB14321EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 526-55-6
Molekylformel C10H11NO
Molekylvikt (g/mol) 161.20
MDL-nummer MFCD00005659
InChI-nyckel MBBOMCVGYCRMEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tryptophol, 3-2-hydroxyethyl indole, indole-3-ethanol, 1h-indole-3-ethanol, 2-1h-indol-3-yl ethanol, 3-indoleethanol, indoleethanol, 3-indolylethanol, indole ethanol, 2-3-indolyl ethanol
PubChem CID 10685
ChEBI CHEBI:17890
IUPAC-namn 2-(1H-indol-3-yl)ethanol
LEDER OCCC1=CNC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1H-Indol-3-yl)ethan-1-ol
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 10 g
Merck Index 15, 9978
Formel vikt 161.2
Procent renhet 97%