Läs mer
2-(lH-Pyrazol-1-yl)bensoesyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 188.19 |
| Procent renhet | 97% |