Läs mer
2-(lH-Pyrazol-1-yl)bensoesyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10719773
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10719773 1 g 1g
10435032 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10719773 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC24401DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-02-2027
Kemiska identifierare
CAS 55317-53-8
Molekylformel C10H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 188.186
MDL-nummer MFCD03086184
InChI-nyckel MHACZVWKWUMHRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1h-pyrazol-1-yl benzoic acid, 2-1-pyrazolyl benzoic acid, 2-pyrazol-1-yl benzoic acid, benzoic acid, 2-1h-pyrazol-1-yl, 2-pyrazol-1-yl-benzoic acid, 2-pyrazolylbenzoic acid, pubchem19561, 2-1-pyrazolyl benzoicacid, benzoic acid,2-1h-pyrazol-1-yl
PubChem CID 4738383
IUPAC-namn 2-pyrazol-l-ylbensoesyra
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)N2C=CC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 188.19
Procent renhet 97%