Läs mer
2-(lH-pyrazol-1-yl)pyridin, Thermo Scientific™
Produktkod. 17515595 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17515595 5 g
17505595 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17515595 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 469560050
Kemiska identifierare
CAS 25700-11-2
Molekylformel C8H7N3
Molekylvikt (g/mol) 145.17
MDL-nummer 09033534
InChI-nyckel XXTPHXNBKRVYJI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 2-(lH-pyrazol-l-yl)pyridin
LEDER C1=CN(N=C1)C1=CC=CC=N1
Specifikationer
Alfa vektor PYRAZOLYLPYRIDINE
Kemiskt namn eller material 2-(1H-Pyrazol-1-yl)pyridine
Smältpunkt 35°C to 45°C
Färg Vitt till nästan vitt
Infrarött spektrum Conforms
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in methanol
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks