Läs mer
2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridin, 98 %
Produktkod. 11450210
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450210 1 g 1g
11460210 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11450210 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50670.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
CAS: 75415-03-1 | C8H7N3 | 145,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75415-03-1
Molekylformel C8H7N3
Molekylvikt (g/mol) 145.17
MDL-nummer MFCD00115151
InChI-nyckel HKEWOTUTAYJWQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1h-pyrazol-3-yl pyridine, 2-1h-pyrazol-5-yl pyridine, 2-pyrazol-3-yl-pyridine, 2-1h-pyrazol-3-yl-pyridine, 2-3-pyrazolyl pyridine, pyridine, 2-1h-pyrazol-3-yl, 3-2-pyridyl pyrazole, 2-2h-pyrazol-3-yl pyridine, 2-3e-pyrazol-3-ylidene-1h-pyridine, pyrazolylpyridine
PubChem CID 2797657
IUPAC-namn 2-(lH-pyrazol-5-yl)pyridin
LEDER N1N=CC=C1C1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine
Smältpunkt 121°C to 122°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 145.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.