Läs mer
2-(1H-Pyrazol-4-yl)aniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(1H-Pyrazol-4-yl)aniline |
| CAS | 1342757-33-8 |
| Molekylformel | C9H9N3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-(1H-pyrazol-4-yl)aniline dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9N3/c10-9-4-2-1-3-8(9)7-5-11-12-6-7/h1-6H,10H2,(H,11,12) |
| LEDER | Nc1ccccc1c2cn[nH]c2 |
| IUPAC-namn | 2-(1H-pyrazol-4-yl)aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.18 |
| Formel vikt | 159.0796 |