Läs mer
[2-(lH-pyrrol-1-yl)fenyl]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10567874
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10567874 10 g 10g
10005812 250 mg 250mg
10331143 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10567874 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC34309EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 61034-86-4
Molekylformel C11H11NO
Molekylvikt (g/mol) 173.215
MDL-nummer MFCD04115123
InChI-nyckel PMFMGYSILUCETA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1h-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 2-1h-pyrrol-1-yl benzyl alcohol, 2-pyrrol-1-yl-phenyl-methanol, 2-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 2-1h-pyrrol-1-yl benzylalcohol, pubchem11305, 2-pyrrolylphenyl methan-1-ol, 2-pyrrol-1-yl-benzyl alcohol, 1-2-hydroxymethyl phenyl-1h-pyrrole
PubChem CID 7016493
IUPAC-namn (2-pyrrol-1-ylfenyl)metanol
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CO)N2C=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [2-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 173.21
Procent renhet 97%