Läs mer
2'-(1H-Tetrazol-5-yl)-1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde (Losartan Impurity), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-(1H-Tetrazol-5-yl)-1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde (Losartan Impurity) |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10N4O/c19-9-10-5-7-11(8-6-10)12-3-1-2-4-13(12)14-15-17-18-16-14/h1-9H,(H,15,16,17,18) |
| Formel vikt | 250.085 |