Läs mer
2-[(1RS)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl N-Ethyl-N-methylcarbamate ((RS)-Rivastigmine 2-Isomer), Mikromol™
Artikelnummer. 30051759
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
100 mg
Artikelnummer. Kvantitet
30051759 100 mg
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30051759 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1497.210100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[(1RS)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl N-Ethyl-N-methylcarbamate ((RS)-Rivastigmine 2-Isomer)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 2-[(1RS)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl N-Ethyl-N-methylcarbamate
CAS 1346242-34-9
Analyt- eller komponentnamn 2-[(1RS)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl N-Ethyl-N-methylcarbamate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H22 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Carbamic acid, N-ethyl-N-methyl-, 2-[1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester
InChI formel InChI=1S/C14H22N2O2/c1-6-16(5)14(17)18-13-10-8-7-9-12(13)11(2)15(3)4/h7-11H,6H2,1-5H3
LEDER CCN(C)C(=O)Oc1ccccc1C(C)N(C)C
IUPAC-namn [2-[1-(dimethylamino)ethyl]phenyl] N-ethyl-N-methylcarbamate
Molekylvikt (g/mol) 250.3367
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 250.1681 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.