Läs mer
2-[(1RS)-1-Ethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (8-Desethyl Etodolac), Mikromol™
Beskrivning
2-[(1RS)-1-Ethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (8-Desethyl Etodolac)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(1RS)-1-Ethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (8-Desethyl Etodolac) |
| CAS | 41339-67-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-[(1RS)-1-Ethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (8-Desethyl Etodolac) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H17 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Etodolac Imp. A (EP), 2-[(1RS)-1-Ethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid, 8-Desethyl Etodolac, Etodolac Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17NO3/c1-2-15(9-13(17)18)14-11(7-8-19-15)10-5-3-4-6-12(10)16-14/h3-6,16H,2,7-9H2,1H3,(H,17,18) |
| LEDER | CCC1(CC(=O)O)OCCc2c1[nH]c3ccccc23 |
| IUPAC-namn | 2-(1-ethyl-4,9-dihydro-3H-pyrano[3,4-b]indol-1-yl)acetic acid |
| Visa mer |