Läs mer
2-[(1RS)-1-Ethyl-8-methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (8-Methyl Etodolac), Mikromol™
Beskrivning
2-[(1RS)-1-Ethyl-8-methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (8-Methyl Etodolac)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Methyl Etodolac |
| CAS | 41340-19-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 8-Methyl Etodolac |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H19 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Etodolac Imp. B (EP), 2-[(1RS)-1-Ethyl-8-methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid, 8-Methyl Etodolac, Etodolac Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19NO3/c1-3-16(9-13(18)19)15-12(7-8-20-16)11-6-4-5-10(2)14(11)17-15/h4-6,17H,3,7-9H2,1-2H3,(H,18,19) |
| LEDER | CCC1(CC(=O)O)OCCc2c1[nH]c3c(C)cccc23 |
| IUPAC-namn | 2-(1-ethyl-8-methyl-4,9-dihydro-3H-pyrano[3,4-b]indol-1-yl)acetic acid |
| Visa mer |