Läs mer
2-[[(1RS)-1-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl]amino]ethyl Benzoate Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
2-[[(1RS)-1-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl]amino]ethyl Benzoate Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[[(1RS)-1-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl]amino]ethyl Benzoate Hydrochloride |
| CAS | 22444-70-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-[[(1RS)-1-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl]amino]ethyl Benzoate Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H20 F3 N O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benfluorex Hydrochloride Imp. B (EP), Benfluorex Imp. B (EP), 2-[[(1RS)-1-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl]amino]ethyl Benzoate Hydrochloride, Benfluorex Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Benfluorex Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Benfluorex Impurity B as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20F3NO2.ClH/c1-14(13-15-7-9-17(10-8-15)19(20,21)22)23-11-12-25-18(24)16-5-3-2-4-6-16;/h2-10,14,23H,11-13H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CC(Cc1ccc(cc1)C(F)(F)F)NCCOC(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-[1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-ylamino]ethyl benzoate;hydrochloride |
| Visa mer |