missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-[(1RS)-8-Ethyl-1-(1-methylethyl)-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (1-Isopropyl Etodolac), Mikromol™

Produktkod. 30051639
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051639 100 mg
30050057 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051639 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0911.06

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2-[(1RS)-8-Ethyl-1-(1-methylethyl)-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (1-Isopropyl Etodolac)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-[(1RS)-8-Ethyl-1-(1-methylethyl)-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (1-Isopropyl Etodolac)
CAS 849630-65-5
Analyt- eller komponentnamn 2-[(1RS)-8-Ethyl-1-(1-methylethyl)-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (1-Isopropyl Etodolac)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C18 H23 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-[(1RS)-8-Ethyl-1-(1-methylethyl)-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid, Etodolac Imp. F (EP), 1-Isopropyl Etodolac, Etodolac Impurity F
InChI formel InChI=1S/C18H23NO3/c1-4-12-6-5-7-13-14-8-9-22-18(11(2)3,10-15(20)21)17(14)19-16(12)13/h5-7,11,19H,4,8-10H2,1-3H3,(H,20,21)
LEDER CCc1cccc2c3CCOC(CC(=O)O)(C(C)C)c3[nH]c12
IUPAC-namn 2-(8-ethyl-1-propan-2-yl-4,9-dihydro-3H-pyrano[3,4-b]indol-1-yl)acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 301.38
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 301.1678 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.