missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-[(1RS)-8-Ethyl-1-propyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (1-Propyl Etodolac), Mikromol™
Beskrivning
2-[(1RS)-8-Ethyl-1-propyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (1-Propyl Etodolac)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(1RS)-8-Ethyl-1-propyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (1-Propyl Etodolac) |
| CAS | 57816-83-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-[(1RS)-8-Ethyl-1-propyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (1-Propyl Etodolac) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H23 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-[(1RS)-8-Ethyl-1-propyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid, Etodolac Imp. G (EP), 1-Propyl Etodolac, Etodolac Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23NO3/c1-3-9-18(11-15(20)21)17-14(8-10-22-18)13-7-5-6-12(4-2)16(13)19-17/h5-7,19H,3-4,8-11H2,1-2H3,(H,20,21) |
| LEDER | CCCC1(CC(=O)O)OCCc2c1[nH]c3c(CC)cccc23 |
| IUPAC-namn | 2-(8-ethyl-1-propyl-4,9-dihydro-3H-pyrano[3,4-b]indol-1-yl)acetic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?