Läs mer
2-[(1S)-1-Aminoprpyl]-5-fluoro-3-fenyl-4(3H)-kinazolinon, TRC
Produktkod. 30313203
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30313203 1 g
1 options
Produktkod. 30313203 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6287551G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[(1S)-1-Aminoprpyl]-5-fluoro-3-phenyl-4(3H)-quinazolinone
CAS 870281-86-0
Molekylformel C17H16FN3O
Kvantitet 1 g
Synonym 2-[(1S)-1-Aminopropyl]-5-fluoro-3-phenyl-4(3H)-quinazolinone, (S)-1-(5-Fluoro-4-oxo-3-phenyl-3,4-dihydroquinazolin-2-yl)propan-1-amine, (S)-2-(1-Aminopropyl)-5-fluoro-3-phenylquinazolin-4(3H)-one
InChI formel InChI=1S/C17H16FN3O/c1-2-13(19)16-20-14-10-6-9-12(18)15(14)17(22)21(16)11-7-4-3-5-8-11/h3-10,13H,2,19H2,1H3/t13-/m0/s1
LEDER CC[C@H](N)C1=Nc2cccc(F)c2C(=O)N1c3ccccc3
IUPAC-namn 2-[(1S)-1-aminopropyl]-5-fluoro-3-fenylkinazolin-4-ett
Molekylvikt (g/mol) 297.33
Formel vikt 297.1277