Läs mer
2-[(1S,2S)-1-Ethyl-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-4-[4-[4-(4-hydroxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-3H-1,2,4-triazol-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(1S,2S)-1-Ethyl-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-4-[4-[4-(4-hydroxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-3H-1,2,4-triazol-3-one |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H29N5O3/c1-3-22(17(2)29)28-23(31)27(16-24-28)20-6-4-18(5-7-20)25-12-14-26(15-13-25)19-8-10-21(30)11-9-19/h4-11,16-17,22,29-30H,3,12-15H2,1-2H3/t17-,22-/m0/s1 |
| Formel vikt | 423.227 |