Läs mer
2-[(1S,2S)-1-Ethyl-2-(phenylmethoxy)propyl]hydrazinecarboxaldehyde Oxalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(1S,2S)-1-Ethyl-2-(phenylmethoxy)propyl]hydrazinecarboxaldehyde Oxalate |
| CAS | 1887197-42-3 |
| Molekylformel | C13H20N2O2 . C2H2O4 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | [S-(R*,R*)]-2-[1-Ethyl-2-(phenylmethoxy)propyl]hydrazinecarboxaldehyde Oxalate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N2O2.C2H2O4/c1-3-13(15-14-10-16)11(2)17-9-12-7-5-4-6-8-12;3-1(4)2(5)6/h4-8,10-11,13,15H,3,9H2,1-2H3,(H,14,16);(H,3,4)(H,5,6)/t11-,13-;/m0./s1 |
| LEDER | CC[C@H](NNC=O)[C@H](C)OCc1ccccc1.OC(=O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | oxalic acid;N-[[(2S,3S)-2-phenylmethoxypentan-3-yl]amino]formamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 326.34 |
| Formel vikt | 326.1478 |