Läs mer
2-[(1S,2S)-2-Fluorocyclopentyl]-isoindole-1,3-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(1S,2S)-2-Fluorocyclopentyl]-isoindole-1,3-dione |
| CAS | 223761-83-9 |
| Molekylformel | C13H12FNO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-[(1S,2S)-2-Fluorocyclopentyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12FNO2/c14-10-6-3-7-11(10)15-12(16)8-4-1-2-5-9(8)13(15)17/h1-2,4-5,10-11H,3,6-7H2/t10-,11-/m1/s1 |
| LEDER | O=C(N([C@@H]1CCC[C@H]1F)C2=O)C3=C2C=CC=C3 |
| IUPAC-namn | 2-((1R,2R)-2-fluorocyclopentyl)isoindoline-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.24 |
| Formel vikt | 233.09 |
Produkttitel
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?