Läs mer
2-[(1S,2S)-2-Fluorocyclopentyl]-isoindole-1,3-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(1S,2S)-2-Fluorocyclopentyl]-isoindole-1,3-dione |
| CAS | 223761-83-9 |
| Molekylformel | C13H12FNO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-[(1S,2S)-2-Fluorocyclopentyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12FNO2/c14-10-6-3-7-11(10)15-12(16)8-4-1-2-5-9(8)13(15)17/h1-2,4-5,10-11H,3,6-7H2/t10-,11-/m1/s1 |
| LEDER | O=C(N([C@@H]1CCC[C@H]1F)C2=O)C3=C2C=CC=C3 |
| IUPAC-namn | 2-((1R,2R)-2-fluorocyclopentyl)isoindoline-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.24 |
| Formel vikt | 233.09 |