Läs mer
2,2'-(1,4-piperazinediyl)bis[6,7-dimetoxi-4-kinazolinamin] (terazosinförorening), TRC
Produktkod. 30427652
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30427652 10 mg
1 options
Produktkod. 30427652 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP48062010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,2'-(Piperazin-1,4-diyl)bis(6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine)
CAS 102839-00-9
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C24 H28 N8 O4
Kvantitet 10 mg
Synonym 2,2'-(Piperazin-1,4-diyl)bis-(6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine), 2,2'-(1,4-Piperazinediyl)bis[6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine, Terazosin Hydrochloride Dihydrate Imp. E (EP), Doxazosin Mesilate Imp. H (EP), Prazosin Hydrochloride Imp. E (EP)
InChI formel InChI=1S/C24H28N8O4/c1-33-17-9-13-15(11-19(17)35-3)27-23(29-21(13)25)31-5-7-32(8-6-31)24-28-16-12-20(36-4)18(34-2)10-14(16)22(26)30-24/h9-12H,5-8H2,1-4H3,(H2,25,27,29)(H2,26,28,30)
LEDER COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)c4nc(N)c5cc(OC)c(OC)cc5n4
IUPAC-namn 2-[4-(4-amino-6,7-dimetoxyquinazolin-2-yl)piperazin-1-yl]-6,7-dimetoxyquinazolin-4-amin
Molekylvikt (g/mol) 492.53
Formel vikt 492.2234