Läs mer
2,2’-(1,4-Piperazinediyl)bis-pyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)dipyrimidine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N6/c1-3-13-11(14-4-1)17-7-9-18(10-8-17)12-15-5-2-6-16-12/h1-6H,7-10H2 |
| Formel vikt | 242.128 |
| Procent renhet | >95% |