Läs mer
2-[2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenoxy]-ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenoxy]-ethanol |
| CAS | 160969-02-8 |
| Molekylformel | C10 H11 F3 O3 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2-[2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenoxy]ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11F3O3/c11-10(12,13)7-16-9-4-2-1-3-8(9)15-6-5-14/h1-4,14H,5-7H2 |
| LEDER | OCCOc1ccccc1OCC(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.188 |
| Formel vikt | 236.066 |