Läs mer
2-[[2-2(2-Amino-4-thiazolyl)acetyl]amino]-4-thiazoleacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-((2-2(2-Amino-4-thiazolyl)acetyl)amino)-4-thiazoleacetic Acid |
| CAS | 2036283-13-1 |
| Molekylformel | C10H10N4O3S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-[[2-2(2-Amino-4-thiazolyl)acetyl]amino]-4-thiazoleacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N4O3S2/c11-9-12-5(3-18-9)1-7(15)14-10-13-6(4-19-10)2-8(16)17/h3-4H,1-2H2,(H2,11,12)(H,16,17)(H,13,14,15) |
| LEDER | O=C(O)CC=1N=C(SC1)NC(=O)CC=2N=C(SC2)N |
| IUPAC-namn | 2-(2-(2-(2-aminothiazol-4-yl)acetamido)thiazol-4-yl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 298.34 |
| Formel vikt | 298.02 |