Läs mer
2-[2-[2-(2-Chloroethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[2-[2-(2-Chloroethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol |
| CAS | 5197-66-0 |
| Molekylformel | C8H17ClO4 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 11-Chloro-3,6,9-trioxa-1-undecanol, 11-Chloro-3,6,9-trioxaundecanol, 2-(2-(2-(2-Chloroethoxy)ethoxy)ethoxyethanol, Triethylene Glycol Mono(2-chloroethyl)ether |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17ClO4/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h10H,1-8H2 |
| LEDER | OCCOCCOCCOCCCl |
| IUPAC-namn | 2-[2-[2-(2-chloroethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.67 |
| Formel vikt | 212.0815 |