Läs mer
2-[2-[2-(2-Propynyloxy)ethoxy]ethoxy]etanol, TRC
Produktkod. 30422257
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30422257 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30422257 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP8384652.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[2-[2-(2-Propynyloxy)ethoxy]ethoxy]ethanol
CAS 208827-90-1
Molekylformel C9H16O4
Kvantitet 2.5 g
Synonym 2-(2-(2-(Prop-2-yn-1-yloxy)ethoxy)ethoxy)ethanol, 2-[2-[2-(2-Propyn-1-yloxy)ethoxy]ethoxy]ethanol
InChI formel InChI=1S/C9H16O4/c1-2-4-11-6-8-13-9-7-12-5-3-10/h1,10H,3-9H2
LEDER OCCOCCOCCOCC#C
IUPAC-namn 2-[2-(2-prop-2-ynoxyethoxy)ethoxy]etanol
Molekylvikt (g/mol) 188.22
Formel vikt 188.1049