Läs mer
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15439825
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15439825 250 mg 250mg
15459217 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15439825 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52471.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
CAS: 957060-90-1 | Molecular Formula: C8H8BF3O3 | Molecular Weight: 219.954 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 957060-90-1
Molekylformel C8H8BF3O3
Molekylvikt (g/mol) 219.954
MDL-nummer MFCD09027258
InChI-nyckel IFWDRBWGMUCFMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2,2,2-trifluoroethoxy phenylboronic acid, 2-2,2,2-trifluoroethoxy benzeneboronic acid, 2-2,2,2-trifluoroethoxy phenyl boronic acid, acmc-209s1a, 2-2,2,2-trifluoroethoxy phenyl boronicacid
PubChem CID 43145273
IUPAC-namn [2-(2,2,2-trifluoretoxi)fenyl]borsyra
LEDER B(C1=CC=CC=C1OCC(F)(F)F)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzeneboronic acid
Smältpunkt 125 °C till 128 °C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 219.95
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.