Läs mer
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)ethanol |
| CAS | 2358-54-5 |
| Molekylformel | C4H7O2F3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7F3O2/c5-4(6,7)3-9-2-1-8/h8H,1-3H2 |
| LEDER | OCCOCC(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2-(2,2,2-trifluoroethoxy)ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.09 |
| Formel vikt | 144.0398 |