Läs mer
2-(2,2,2-Trifluoretoxi)etanol, TRC
Produktkod. 30456852
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30456852 50 mg
1 options
Produktkod. 30456852 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT79558350MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)ethanol
CAS 2358-54-5
Molekylformel C4H7O2F3
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C4H7F3O2/c5-4(6,7)3-9-2-1-8/h8H,1-3H2
LEDER OCCOCC(F)(F)F
IUPAC-namn 2-(2,2,2-trifluoretoxi)etanol
Molekylvikt (g/mol) 144.09
Formel vikt 144.0398