Läs mer
2-(2,2,2-Trimethylacetamido)benzeneboronic acid, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15457645
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15457645 250 mg 250mg
11491650 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15457645 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27004.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 146140-95-6
Molekylformel C11H16BNO3
Molekylvikt (g/mol) 221.06
MDL-nummer MFCD01114645
InChI-nyckel MXRAJVMTCAUABO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tert-butylcarbonylamino phenylboronic acid, 2-pivalamidophenyl boronic acid, 2-pivalamido phenylboronic acid, 2-pivaloylamino phenylboronic acid, 2-2,2-dimethylpropanoylamino phenyl boronic acid, 2-pivaloylaminobenzene boronic acid, 2-2,2-dimethylpropanamido phenylboronic acid, 2-2,2,2-trimethylacetamido benzeneboronic acid, 2-2,2-dimethyl-propionylamino phenylboronic acid, boronic acid,b-2-2,2-dimethyl-1-oxopropyl amino phenyl
PubChem CID 4193502
IUPAC-namn [2-(2,2-dimethylpropanoylamino)phenyl]boronic acid
LEDER CC(C)(C)C(=O)NC1=CC=CC=C1B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2,2,2-Trimethylacetamido)benzeneboronic acid
Smältpunkt 268°C to 271°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 221.06
Procent renhet 95%