Läs mer
Alfa Aesar™ 2-(2,2,2-Trimethylacetamido)nicotinic acid
Produktkod. 11424370
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11424370 5 g 5g
11414370 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11424370 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer H50008.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 125867-25-6
Molekylformel C11H14N2O3
Molekylvikt (g/mol) 222.244
MDL-nummer MFCD03659710
InChI-nyckel KXLOGMIKCNUSNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pivalamidonicotinic acid, 2-2,2-dimethyl-propionylamino-nicotinic acid, 2-2,2,2-trimethylacetamido nicotinic acid, 2-2,2-dimethylpropanoyl amino nicotinic acid, 2-2,2-dimethylpropanamido pyridine-3-carboxylic acid, 2-pivaloylamino nicotinic acid, 2-2,2-dimethylpropanoylamino pyridine-3-carboxylic acid, maybridge3_004279, acmc-20aorg, pubchem16551
PubChem CID 2779758
IUPAC-namn 2-(2,2-dimethylpropanoylamino)pyridine-3-carboxylic acid
LEDER CC(C)(C)C(=O)NC1=C(C=CC=N1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2,2,2-Trimethylacetamido)nicotinic acid
Kvantitet 5 g
Formel vikt 222.25