Läs mer
2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone, 98%
Produktkod. 15402019
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15402019 1 g 1g
15412019 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15402019 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64704.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 708-64-5 | C8H4F4O | 192.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 708-64-5
Molekylformel C8H4F4O
Molekylvikt (g/mol) 192.11
MDL-nummer MFCD00039236
InChI-nyckel NQSPTMFCJGKOQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,2,3'-tetrafluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoro-1-3-fluorophenyl ethanone, m-fluorotrifluoroacetophenone, acetophenone, 2,2,2,3'-tetrafluoro, 2,2,2-trifluoro-1-3-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-3-fluorophenyl, ethanone,2,2,2-trifluoro-1-3-fluorophenyl, acmc-20aol4, m,alpha,alpha,alpha-tetrafluoroacetophenone, 2,2,2,3'-trtrafluoroacetophenone
PubChem CID 69723
IUPAC-namn 2,2,2-trifluoro-l-(3-fluorfenyl)etanon
LEDER FC1=CC=CC(=C1)C(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone
Färg Färglös till gul
Densitet 1.372 g/mL
Kokpunkt 79°C (50 mmHg)
Flampunkt 17°C (63°F)
Brytningsindex 1.444
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1224
Beilstein 1872788
Formel vikt 192.11
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.