Läs mer
2-(2,2,4,7-Tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-1-yl)ethan-1-ol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11370547
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
25g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11370547 25 g Amber Glass Bottle 25g
11351416 50 g Amber Glass Bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11370547 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB13839EB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 53817-44-0
Molekylformel C15H23NO
Molekylvikt (g/mol) 233.355
InChI-nyckel DICAWUKDDRKZDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2,2,4,7-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-1-yl ethan-1-ol, 1 2h-quinolineethanol, 3,4-dihydro-2,2,4,7-tetramethyl, 1-2-hydroxyethyl-1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline, 2-2,2,4,7-tetramethyl-3,4-dihydroquinolin-1-yl ethanol, acmc-1amas, maybridge1_002615, 3,4-dihydro-2,2,4,7-tetramethyl-2h-quinoline-1-ethanol, 1 2h-quinolineethanol,3,4-dihydro-2,2,4,7-tetramethyl, 3,4-dihydro-2,2,4,7-tetramethyl-1 2h-quinolineethanol, 1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4,7-tetramethyl-1-quinolineethanol
PubChem CID 103845
IUPAC-namn 2-(2,2,4,7-tetramethyl-3,4-dihydroquinolin-1-yl)ethanol
LEDER CC1CC(N(C2=C1C=CC(=C2)C)CCO)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2,2,4,7-Tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-1-yl)ethan-1-ol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 25 g
Formel vikt 233.35
Procent renhet 97%