Läs mer
2-(2-((2-(((4-Chlorophenyl)(phenyl)methyl)amino)ethyl)amino)ethoxy)ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-((2-(((4-Chlorophenyl)(phenyl)methyl)amino)ethyl)amino)ethoxy)ethanol |
| CAS | 2518402-06-5 |
| Molekylformel | C19 H25 Cl N2 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H25ClN2O2/c20-18-8-6-17(7-9-18)19(16-4-2-1-3-5-16)22-11-10-21-12-14-24-15-13-23/h1-9,19,21-23H,10-15H2 |
| LEDER | OCCOCCNCCNC(c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC-namn | 2-[2-[2-[[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]amino]ethylamino]ethoxy]ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 348.867 |
| Formel vikt | 348.16 |