Läs mer
2,2'-(2,5-cyklohexadien-1,4-diylideen) bis-hydrazinkarboksimidmidid sulfat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2'-(2,5-Cyclohexadiene-1,4-diylidene)bis-hydrazinecarboximidamide Sulfate |
| CAS | 89473-29-0 |
| Molekylformel | C8H14N8O4S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2,2’-(2,5-Cyclohexadiene-1,4-Diylidene)Bis-Hydrazinecarboximidamide Sulfate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N8.HO4S/c9-7(10)15-13-5-1-2-6(4-3-5)14-16-8(11)12;1-5(2,3)4/h1-4H,(H4,9,10,15)(H4,11,12,16);(H,1,2,3)/b13-5-,14-6+; |
| LEDER | NC(N/N=C1C=C/C(C=C\1)=N/NC(N)=N)=N.O=S(O)(O)=O |
| IUPAC-namn | (2E,2'E)-2,2'-(cyklohexa-2,5-dien-1,4-diyliden)bis(hydrazin-1-karboximidamid) SVAVELSYRA |
| Molekylvikt (g/mol) | 318.31 |
| Formel vikt | 318.09 |