Läs mer
2-[2-(2-Amino-9H-purin-9-yl)ethyl]propane-1,3-diol Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
2-[2-(2-Amino-9H-purin-9-yl)ethyl]propane-1,3-diol Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[2-(2-Amino-9H-purin-9-yl)ethyl]propane-1,3-diol hydrochloride |
| CAS | 246021-75-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-[2-(2-Amino-9H-purin-9-yl)ethyl]propane-1,3-diol hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H15 N5 O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-, hydrochloride (1:1), 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-, monohydrochloride (9CI), Famciclovir Related Compound A as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N5O2.ClH/c11-10-12-3-8-9(14-10)15(6-13-8)2-1-7(4-16)5-17;/h3,6-7,16-17H,1-2,4-5H2,(H2,11,12,14);1H |
| LEDER | Cl.Nc1ncc2ncn(CCC(CO)CO)c2n1 |
| IUPAC-namn | 2-[2-(2-aminopurin-9-yl)ethyl]propane-1,3-diol;hydrochloride |
| Visa mer |