Läs mer
2-[[2-[(2-Aminoacetyl)amino]acetyl]amino]acetic Acid (Triglycine), Mikromol™
Beskrivning
2-[[2-[(2-Aminoacetyl)amino]acetyl]amino]acetic Acid (Triglycine)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triglycine |
| CAS | 556-33-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Triglycine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C6 H11 N3 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Glycylglycylglycine, Glycine, N-(N-glycylglycyl)- (6CI,8CI), Diglycylglycine, Glycine tripeptide, Glycylglycylglycine, N-(N'-Glycylglycyl)glycine, NSC 46707, Triglycine, Glycine Impurity I |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11N3O4/c7-1-4(10)8-2-5(11)9-3-6(12)13/h1-3,7H2,(H,8,10)(H,9,11)(H,12,13) |
| LEDER | NCC(=O)NCC(=O)NCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[[2-[(2-aminoacetyl)amino]acetyl]amino]acetic acid |
| Visa mer |