Läs mer
2,2'-((2-Aminoethyl)azanediyl)diethanol, 95%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2'-((2-Aminoethyl)azanediyl)diethanol |
| CAS | 3197-06-6 |
| Molekylformel | C6H16N2O2 |
| MDL-nummer | MFCD00014822 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | NCCN(CCO)CCO |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.20 |
| Procent renhet | 95% |