Läs mer
2-[2-(2-Aminophenoxy)ethoxy]-4-methyl-benzenamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[2-(2-Aminophenoxy)ethoxy]-4-methyl-benzenamine |
| CAS | 96331-95-2 |
| Molekylformel | C15 H18 N2 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N2O2/c1-11-6-7-13(17)15(10-11)19-9-8-18-14-5-3-2-4-12(14)16/h2-7,10H,8-9,16-17H2,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc(N)c(OCCOc2ccccc2N)c1 |
| IUPAC-namn | 2-[2-(2-aminophenoxy)ethoxy]-4-methylaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.32 |
| Formel vikt | 258.1368 |