missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-[2-(2-Aminophenyl)vinyl]quinolin-8-ol (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[2-(2-Aminophenyl)vinyl]quinolin-8-ol |
| CAS | 429651-60-5 |
| Molekylformel | C17 H14 N2 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14N2O/c18-15-6-2-1-4-12(15)8-10-14-11-9-13-5-3-7-16(20)17(13)19-14/h1-11,20H,18H2 |
| LEDER | Nc1ccccc1C=Cc2ccc3cccc(O)c3n2 |
| IUPAC-namn | 2-[2-(2-aminophenyl)ethenyl]quinolin-8-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 262.306 |
| Formel vikt | 262.111 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?