missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-[2-[(2-Bromo-6-chlorophenyl)amino]phenyl]acetic Acid, Mikromol™
Beskrivning
2-[2-[(2-Bromo-6-chlorophenyl)amino]phenyl]acetic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[2-[(2-Bromo-6-chlorophenyl)amino]phenyl]acetic Acid |
| CAS | 127792-23-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-[2-[(2-Bromo-6-chlorophenyl)amino]phenyl]acetic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H11 Br Cl N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Diclofenac Sodium Imp. D (EP), Diclofenac Imp. D (EP), 2-[2-[(2-Bromo-6-chlorophenyl)amino]phenyl]acetic Acid, Diclofenac Sodium Impurity D, Diclofenac Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11BrClNO2/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19/h1-7,17H,8H2,(H,18,19) |
| LEDER | OC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Br |
| IUPAC-namn | 2-[2-(2-bromo-6-chloroanilino)phenyl]acetic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?