missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy]tetrahydropyran-d9, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy]tetrahydropyran-d9 |
| CAS | 1346598-46-6 |
| Molekylformel | C13H17D9O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]tetrahydro-2H-pyran-d9 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H26O4/c1-2-3-7-14-9-10-15-11-12-17-13-6-4-5-8-16-13/h13H,2-12H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,7D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])OCCOCCOC1CCCCO1 |
| IUPAC-namn | 2-[2-[2-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutoxy)ethoxy]ethoxy]oxane |
| Molekylvikt (g/mol) | 255.4 |
| Formel vikt | 255.2396 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?