Läs mer
2-[2-(2-Kloretoxi)etoxi]etanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10643795 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10643795 10 g Glasflaska 10g
10255064 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10643795 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 172270100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5197-62-6 | C6H13ClO3 | 168.62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5197-62-6
Molekylformel C6H13ClO3
Molekylvikt (g/mol) 168.62
MDL-nummer MFCD00002874
InChI-nyckel KECMLGZOQMJIBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-2-chloroethoxy ethoxy ethanol, ethanol, 2-2-2-chloroethoxy ethoxy, triethylene glycol monochloride, triethylene glycol monochlorohydrin, ethanol,2-2-2-chloroethoxy ethoxy, 2-2-2-chloro-ethoxy ethoxy ethanol, 2-2-2-chloroethoxy ethoxy-ethanol
PubChem CID 78871
IUPAC-namn 2-[2-(2-kloretoxi)etoxi]etanol
LEDER C(COCCOCCCl)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-[2-(2-Chloroethoxy)ethoxy]ethanol
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Densitet 1.1630g/mL, 1.163
Kokpunkt 256.0°C to 258.0°C
Flampunkt 107°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Cl(CH2)2O(CH2)2OCH2OH
Kvantitet 10 g
Beilstein 01, 468
Formel vikt 168.62
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-[2-(2-Chloroethoxy)ethoxy]ethanol
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.