Läs mer
2-[2-(2-chloroethoxy)ethyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 97%, Maybridge
Produktkod. 10374192
Change view
:
1g
Produktkod.
10374192 1g
1 options
Produktkod. 10374192 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM10098DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[2-(2-Chloroethoxy)ethyl]-1H-isoindole-1, 3(2H)-dione
CAS 58290-51-0
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C12H12ClNO3
MDL-nummer MFCD00196075
Kvantitet 1 g
Synonym 2-2-2-chloroethoxy ethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2-2-chloroethoxy ethyl isoindole-1,3-dione, 2-2-2-chloroethoxy ethyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2-2-chloroethoxy ethyl, n-2-2-chloroethoxy ethyl phthalimide, 2-2-2-chloroethoxy ethyl isoindoline-1,3-dione, 2-2-2-chloroethoxy ethyl-1h-isoindole-1,3 2h dione, 2-2-2-chloroethoxy ethyl benzo c azolidine-1,3-dione
InChI-nyckel DCWWMFNXTOGDNJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClCCOCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
IUPAC-namn 2-[2-(2-chloroethoxy)ethyl]isoindole-1,3-dione
Molekylvikt (g/mol) 253.68
PubChem CID 2735735
Formel vikt 253.68
Procent renhet 97%