Läs mer
2,2,2-Crypt, TRC
Produktkod. 30007763
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007763 100 mg
30007475 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30007763 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC827460100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23978-09-8
Molekylformel C18 H36 N2 O6
Molekylvikt (g/mol) 376.49
Synonym 4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane, 2,2,2-Crypt, 2,2,2-Cryptand, 2,2,2-Cryptate, Crypt-2,2,2, Cryptand 222, Cryptand C 222, Cryptand[2.2.2], Cryptate 222, Cryptating agent 222, Cryptofix 222, K 222, Kryptand 222, Kryptofix 222, NSC 264495, WS-A 101, [2,2,2]Crypand
IUPAC-namn 4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane
LEDER C1COCCN2CCOCCOCCN(CCOCCOCC2)CCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C18H36N2O6/c1-7-21-13-14-24-10-4-20-5-11-25-17-15-22-8-2-19(1)3-9-23-16-18-26-12-6-20/h1-18H2
Formel vikt 376.2573