Läs mer
2-(2,2-Dicyclohexylvinyl)pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2,2-Dicyclohexylvinyl)pyridine |
| CAS | 5749-71-3 |
| Molekylformel | C19 H27 N |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-(2,2-Dicyclohexylethenyl)pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C19H27N/c1-3-9-16(10-4-1)19(17-11-5-2-6-12-17)15-18-13-7-8-14-20-18/h7-8,13-17H,1-6,9-12H2 |
| LEDER | C1CCC(CC1)C(=CC2CCCCN2)C3CCCCC3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 269.43 |