Läs mer
2-(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)acetonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)acetonitrile |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5F2NO2/c10-9(11)13-7-2-1-6(3-4-12)5-8(7)14-9/h1-2,5H,3H2 |
| Formel vikt | 197.0288 |