Läs mer
2-[(2,2-dimetylpropanoyl)amino]nikotinsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10623413
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10623413 250 mg 250mg
10523242 1 g 1g
10718635 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10623413 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00352CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 125867-25-6
Molekylformel C11H14N2O3
Molekylvikt (g/mol) 222.244
MDL-nummer MFCD03659710
InChI-nyckel KXLOGMIKCNUSNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pivalamidonicotinic acid, 2-2,2-dimethyl-propionylamino-nicotinic acid, 2-2,2,2-trimethylacetamido nicotinic acid, 2-2,2-dimethylpropanoyl amino nicotinic acid, 2-2,2-dimethylpropanamido pyridine-3-carboxylic acid, 2-pivaloylamino nicotinic acid, 2-2,2-dimethylpropanoylamino pyridine-3-carboxylic acid, maybridge3_004279, acmc-20aorg, pubchem16551
PubChem CID 2779758
IUPAC-namn 2-(2,2-dimetylpropanoylamino)pyridin-3-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)C(=O)NC1=C(C=CC=N1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[(2, 2-Dimethylpropanoyl)amino]nicotinic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 222.24
Procent renhet 97%